Learn More
Ciclohexanona 2,4-dinitrofenilhidrazona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494863
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11494863
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12203.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1589-62-4 | C12H14N4O4 | 278.268 g/mol
Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone is a useful standard for elemental analysis. Also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclohexanona 2,4-dinitrofenilhidrazona es un estándar útil para el análisis elemental. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente).
Notas
Almacenar en 2-8 °C. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1589-62-4
Fórmula molecular C12H14N4O4
Peso molecular (g/mol) 278.268
Número MDL MFCD00001658
Clave InChI QLWXZRVOHCYKKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone, 1-cyclohexylidene-2-2,4-dinitrophenyl hydrazine, cyclohexanone-2,4-dinitrophenylhydrazone, cyclohexanone, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, cyclohexanone 2,4-dinitrophenyl hydrazone, n-cyclohexylideneamino-2,4-dinitroaniline, acmc-20alct, maybridge1_001626
PubChem CID 74117
Nombre IUPAC N-(ciclohexilideneamino)-2,4-dinitroanilina
SMILES C1CCC(=NNC2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone
Punto de fusión 158°C to 160°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water (partly).
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.27
Porcentaje de pureza 99%