Learn More
Ciclohexanona, 99,8 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10244280
Ciclohexanona, 99,8 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10244280
1 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10244280
Marca: Thermo Scientific Acros 111190010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-94-1
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00001625
Clave InChI JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
Nombre IUPAC ciclohexanona
SMILES C1CCC(=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexanone
Cantidad 1 L
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4450 to 1.4520 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Fórmula lineal C6H10(=O)
Beilstein 07, 8
Agua 0.2% max. (K.F.)
Fieser 01,178
Índice Merck 15, 2719
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza ≥99.75%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466818 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/10/2024 Catalog Number111190010,111190025,111190251,111190250
Número de loteB0541061A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/11/2023 Catalog Number111190010,111190025,111190251,111190250
Número de loteB0542038A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/11/2023 Catalog Number111190010,111190025,111190251,111190250
Número de loteB0540512A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/10/2023 Catalog Number111190010,111190025,111190251,111190250
Número de loteB0539921A Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/10/2023 Catalog Number111190010,111190025,111190251,111190250
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ciclohexanona, 99,8 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >