missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxima de ciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-96655 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10112620

Marca: Thermo Scientific Acros 111201000

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 100-64-1 | C6H11NO | 113.16 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 100-64-1
Fórmula molecular C6H11NO
Peso molecular (g/mol) 113.16
Número MDL MFCD00001660
Clave InChI VEZUQRBDRNJBJY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexanone oxime, cyclohexanone, oxime, antioxidant d, hydroxyimino cyclohexane, unii-2u60l00cgf, ccris 1383, dsstox_cid_1842, dsstox_rid_76361, dsstox_gsid_21842, cyclohexanoneoxime
PubChem CID 7517
Nombre IUPAC N-Ciclohexilidenohidroxilamina
SMILES ON=C1CCCCC1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cyclohexanone oxime
Punto de fusión 88°C to 92°C
Nombre de nota 97%
Color Beige-marrón a blanco
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal C6H10(=NOH)
Beilstein 07, 10
Índice Merck 10, 2720
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.16
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado