Learn More
Alfa Aesar™ Cyclohexyl isocyanate, 98%
Código de producto. 11456410
Click to view available options
Cantidad:
25g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexyl isocyanate
CAS 3173-53-3
Punto de ebullición 168°C to 170°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Olor Pungent
Fórmula molecular C7H11NO
Número MDL MFCD00003840
Cantidad 25g
Número UN UN2488
Beilstein 507983
Sinónimo cyclohexyl isocyanate, cyclohexylisocyanate, cyclohexane, isocyanato, isocyanato-cyclohexane, isocyanic acid, cyclohexyl ester, unii-t699595blw, isocyanic acid cyclohexyl ester, chi, cyclohexanisocyanate, cyclohexyl-isocyanate
Clave InChI KQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C=NC1CCCCC1
Nombre IUPAC isocyanatocyclohexane
Peso molecular (g/mol) 125.17
PubChem CID 18502
ChEBI CHEBI:136604
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.17
Porcentaje de pureza 98%