Learn More
Ciclohexilacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10157592
Ciclohexilacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10157592
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10157592
Marca: Thermo Scientific Acros 380790050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931-48-6
Fórmula molecular C8H12
Peso molecular (g/mol) 108.18
Número MDL MFCD00001513
Clave InChI SSDZYLQUYMOSAK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexylacetylene, cyclohexylethyne, cyclohexane, ethynyl, cyclohexyl acetylene, ethynyl-cyclohexane, cyclohexane, ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70263
Nombre IUPAC etinilciclohexano
SMILES C#CC1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexylacetylene
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.8280g/mL
Punto de ebullición 130°C to 132°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H11C∽CH
Índice de refracción 1.4530 to 1.455
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.828
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467399 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number380790050,380790010
Número de loteA0443833 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2025 Catalog Number380790050,380790010
Número de loteA0395818 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number380790050,380790010
Número de loteA0395817 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number380790050,380790010
Número de loteA0410538 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number380790050,380790010
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexylacetylene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ciclohexilacetileno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >