Learn More
Bromuro de ciclohexilmetilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
27.70€ - 283.00€
CAS | 2550-36-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H13Br |
Peso molecular (g/mol) | 177.09 |
Número MDL | MFCD00001509 |
Clave InChI | UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane |
PubChem CID | 137636 |
SMILES | BrCC1CCCCC1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10253832
|
Thermo Scientific Acros
111350050 |
5 g | Frasco de vidrio |
27.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10681195
|
Thermo Scientific Acros
111350250 |
25 g | Frasco de vidrio |
97.50€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10220753
|
Thermo Scientific Acros
111351000 |
100 g | Frasco de vidrio |
283.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2550-36-9 | |
177.09 | |
UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N | |
137636 |
C7H13Br | |
MFCD00001509 | |
bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane | |
BrCC1CCCCC1 |
Especificaciones
Cyclohexylmethyl bromide | |
Amarillo | |
76°C to 77°C (26.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C7H13Br | |
1.4910 to 1.493 | |
05, IV, 100 | |
bromomethyl cyclohexane, cyclohexylmethyl bromide, cyclohexane, bromomethyl, bromocyclohexylmethane, cyclohexylmethylbromide, cyclohexylmethybromide, bromomethyl-cyclohexane, pubchem3103, 1-bromomethylcyclohexane | |
BrCC1CCCCC1 | |
177.09 | |
177.08 | |
Líquido |
2550-36-9 | |
1.2800g/mL | |
57°C | |
95% min. (GC) | |
C6H11CH2Br | |
MFCD00001509 | |
1.28 | |
UUWSLBWDFJMSFP-UHFFFAOYSA-N | |
bromometilciclohexano | |
137636 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Líquido y vapor inflamables.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
RUO – Research Use Only