Learn More
Ciclooctanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433418
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 11433418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17825.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 696-71-9 | C8H16O | 128.22 g/mol
Cyclooctanol is a key starting material used for the preparation of cylooctanone by using a chromic acid reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclooctanol es un material de partida fundamental utilizado en la preparación de la ciclooctanona mediante el uso de un reactivo de ácido crómico.
Solubilidad
Miscible con acetona.
Notas
Contiene +75 % de ciclopentano; el resto está compuesto por hidrocarburos C{5} y C{6}. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruro ácido y anhídridos de ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-71-9
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00001744
Clave InChI FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclooctyl alcohol, 1-hydroxycyclooctane, acmc-209oac, fhadsmkorvfyos-uhfffaoysa
PubChem CID 12766
Nombre IUPAC cyclooctanol
SMILES OC1CCCCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclooctanol
Punto de fusión 14°C to 15°C
Densidad 0.97
Punto de ebullición 97°C to 98°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Índice de refracción 1.486
Cantidad 25 g
Beilstein 1848166
Información de solubilidad Miscible with acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.22
Porcentaje de pureza 97%