Learn More
Ciclooctanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469946
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11469946
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20911.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 502-49-8 | C8H14O | 126.199 g/mol
Cyclooctanone is a aliphatic cycle that exhibited inhibitory activity towards aldosterone synthase, a promising therapeutic target for the treatment of cardiovascular diseases related to abnormally high aldosterone level. It is also used in the synthesis of 14-membered lactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C y 15 g/l. Soluble en acetona, alcohol, cloroformo, metanol y benceno.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener lejos de fuentes de ignición.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-49-8
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00001754
Clave InChI IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference
PubChem CID 10403
Nombre IUPAC ciclooctanona
SMILES C1CCCC(=O)CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclooctanone
Punto de fusión 37°C to 44°C
Densidad 0.96
Punto de ebullición 195°C to 197°C
Temperatura de inflamación 72°C (161°F)
Olor Pleasant
Cantidad 25 g
Número UN UN1759
Beilstein 1280738
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 15g/L. Soluble in acetone,alcohol,chloroform,methanol and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza 98%