Learn More
Ciclopentano, + 95 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10617284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
5 LT
Código de producto. 10617284
Marca: Thermo Scientific Acros 397430010
Solicitar formato a granel o personalizado
Ciclopentano, +95 %, C5H10, número CAS-287-92-3, pentametileno, ciclopentanos, hsdb 62, hidrocarburos, c5 y c6 cíclicos, ciclopentano, t86pb90rnu, unii-t86pb90rnu, ciclopentano, grupo ciclopentil, ciclopentano, 5 l, 95 % mín. (GC), 50,0 °C, CHEBI:23492, incoloro, 0,7500 g/ml, 206-016-6, -7 °C
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287-92-3
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.15
Número MDL MFCD00001356
Clave InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Nombre IUPAC ciclopentano
SMILES C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentane
Nombre de nota Extra Dry
Punto de fusión -94.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 50.0°C
Temperatura de inflamación −7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H10
Índice de refracción 1.4050 to 1.4070
Cantidad 1 L
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Índice Merck 15, 2736
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,alcohol,ether and,most hydrocarbon solvents
Viscosidad 0.44 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.15
Porcentaje de pureza 95+%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.