Learn More
Ciclopentano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Cyclopentane is used as green blowing agent and involved in the production of polyurethane insulating foam, which is used in refrigerators, freezers, water heaters, construction panels, insulated pipes and roofs. As a lubricant, it finds applications in computer hard drives and outer space equipment due to its low volatile nature. It is widely useful in the preparation of resin, adhesives and pharmaceutical intermediate. It is an additive in gasoline. Since it is a halogen free compound and has zero-ozone depletion potential, it replaces the conventionally used chloro fluoro carbon (CFC) in refrigeration and thermal insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ciclopentano se utiliza como agente esponjante verde y participa en la producción de espuma aislante de poliuretano, que se utiliza en refrigeradores, congeladores, calentadores de agua, paneles de construcción, tuberías y techos aislados. Como lubricante, encuentra aplicaciones en unidades de disco duro de ordenador y equipos para el espacio exterior debido a su baja naturaleza volátil. Es muy útil en la preparación de resina, adhesivos y productos farmacéuticos intermedios. Se usa como aditivo en la gasolina. Dado que es un compuesto libre de halógenos y tiene potencial de agotamiento de cero ozono, sustituye al clorofluorocarbono (CFC) utilizado convencionalmente en refrigeración y aislamiento térmico.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter y acetona. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Evitar el calor, la luz solar directa, las llamas y las chispas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyclopentane |
| Punto de fusión | °C to 95°C |
| Densidad | 0.748 |
| Punto de ebullición | 47°C to 49°C |
| Temperatura de inflamación | -37°C (-34°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Índice de refracción | 1.406 |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN1146 |
| Beilstein | 1900195 |
| Mostrar más |