Learn More
Ciclopentano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022089
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
Código de producto. 11447706
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14697.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 287-92-3 | C5H10 | 70.135 g/mol
Cyclopentane is used as green blowing agent and involved in the production of polyurethane insulating foam, which is used in refrigerators, freezers, water heaters, construction panels, insulated pipes and roofs. As a lubricant, it finds applications in computer hard drives and outer space equipment due to its low volatile nature. It is widely useful in the preparation of resin, adhesives and pharmaceutical intermediate. It is an additive in gasoline. Since it is a halogen free compound and has zero-ozone depletion potential, it replaces the conventionally used chloro fluoro carbon (CFC) in refrigeration and thermal insulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopentano se utiliza como agente esponjante verde y participa en la producción de espuma aislante de poliuretano, que se utiliza en refrigeradores, congeladores, calentadores de agua, paneles de construcción, tuberías y techos aislados. Como lubricante, encuentra aplicaciones en unidades de disco duro de ordenador y equipos para el espacio exterior debido a su baja naturaleza volátil. Es muy útil en la preparación de resina, adhesivos y productos farmacéuticos intermedios. Se usa como aditivo en la gasolina. Dado que es un compuesto libre de halógenos y tiene potencial de agotamiento de cero ozono, sustituye al clorofluorocarbono (CFC) utilizado convencionalmente en refrigeración y aislamiento térmico.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter y acetona. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Evitar el calor, la luz solar directa, las llamas y las chispas. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 287-92-3
Fórmula molecular C5H10
Peso molecular (g/mol) 70.135
Número MDL MFCD00001356
Clave InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
PubChem CID 9253
ChEBI CHEBI:23492
Nombre IUPAC ciclopentano
SMILES C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentane
Punto de fusión °C to 95°C
Densidad 0.748
Punto de ebullición 47°C to 49°C
Temperatura de inflamación -37°C (-34°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Índice de refracción 1.406
Cantidad 100 mL
Número UN UN1146
Beilstein 1900195
Índice Merck 14,2741
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether and acetone. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.14
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido