Learn More
Ácido ciclopentanocarboxílico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686482
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3400-45-1
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Número MDL MFCD00001371
Clave InChI JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
PubChem CID 18840
Nombre IUPAC ácido ciclopentanocarboxílico
SMILES C1CCC(C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanecarboxylic acid
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión 4.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 216.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H9CO2H
Índice de refracción 1.4530 to 1.5450
Cantidad 25 g
Beilstein 09, 6
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/100mL. Other solubilities: soluble in alcohols, methylene chloride, acetone,, toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.14
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.