Learn More
Ciclopentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374529
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
2500 ml
500 ml
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11374529
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14222.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 120-92-3 | C5H8O | 84.12 g/mol
Cyclopentanone is used as an intermediate in the synthesis of rubber adhesives, synthetic resins, pharmaceuticals and biologically active compounds. It acts as precursor for the preparation of cyclopentamine and also pentethylcyclanone, cyclopentobarbital. It is a useful laboratory reagent and is used as thinner for epoxies. It can also be used as a solvent in paint and varnish removers and for electronic applications. As a dry cleaning agent, it is used for oil extraction. It is also involved in the preparation of cyclopentanone derivatives like cyclopenylamine and cyclopentanol which find application in the perfume industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclopentanona se utiliza como sustancia intermedia en la síntesis de adhesivos de caucho, resinas sintéticas, productos farmacéuticos y compuestos biológicamente activos. Actúa como precursor para la preparación de ciclopentamina y también pentetilciclanona y ciclopentobarbital. Es un reactivo de laboratorio útil y se utiliza como diluyente para epóxidos. También se puede utilizar como disolvente en productos para eliminar pintura y barniz y para aplicaciones electrónicas. Como agente de limpieza en seco, se utiliza para la extracción de aceite. También participa en la preparación de derivados de ciclopentanona, como ciclopenilamina y ciclopentanol, que se pueden aplicar en la industria del perfume.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes reductores fuertes, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-92-3
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00001409
Clave InChI BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy
PubChem CID 8452
ChEBI CHEBI:16486
Nombre IUPAC ciclopentanona
SMILES O=C1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentanone
Punto de fusión -51°C
Densidad 0.949
Punto de ebullición 130°C to 131°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Olor Petrol-like
Índice de refracción 1.437
Cantidad 250 mL
Número UN UN2245
Beilstein 605573
Índice Merck 14,2743
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cyclopentanone