Learn More
Óxido de ciclopenteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
59.70€ - 201.00€
CAS | 285-67-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H8O |
Peso molecular (g/mol) | 84.12 |
Número MDL | MFCD00005161 |
Clave InChI | GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | cyclopentene oxide, 6-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane oxide, cyclopentene epoxide, epoxycyclopentane, cis-1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane, 1,2-epoxy, 6-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane |
PubChem CID | 9244 |
Nombre IUPAC | 6-oxabiciclo[3.1.0]hexano |
SMILES | C1CC2OC2C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11469057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20629.06 |
5 g |
59.70€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11479057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20629.14 |
25 g |
201.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cyclopentene oxide is used to prepare beta-amino alcohols by reacting with aromatic amines using bismuth trichloride as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl óxido de ciclopenteno se utiliza para preparar beta-amino alcoholes tras crear una reacción con aminas aromáticas utilizando tricloruro de bismuto como catalizador.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases y agentes oxidantes.
285-67-6 | |
84.12 | |
GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYNA-N | |
9244 | |
C1CC2OC2C1 |
C5H8O | |
MFCD00005161 | |
cyclopentene oxide, 6-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane oxide, cyclopentene epoxide, epoxycyclopentane, cis-1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane, 1,2-epoxy, 6-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane | |
6-oxabiciclo[3.1.0]hexano |
Especificaciones
Cyclopentene oxide | |
0.965 | |
10°C (50°F) | |
1.434 | |
UN1993 | |
cyclopentene oxide, 6-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane oxide, cyclopentene epoxide, epoxycyclopentane, cis-1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane, 1,2-epoxy, 6-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane | |
GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYNA-N | |
6-oxabiciclo[3.1.0]hexano | |
9244 | |
97% |
285-67-6 | |
101°C to 102°C | |
C5H8O | |
MFCD00005161 | |
102495 | |
Immiscible with water. | |
C1CC2OC2C1 | |
84.12 | |
84.12 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H341-H315-H319-H335
Líquido y vapor altamente inflamables.
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:3; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 206-005-6
missing translation for 'rtecsNumber' : RN8935000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Manténgase en frío