Learn More
Bromuro de ciclopentilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10305890
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-43-9
Fórmula molecular C5H9Br
Peso molecular (g/mol) 149.03
Número MDL MFCD00001359
Clave InChI BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
PubChem CID 8728
Nombre IUPAC bromociclopentano
SMILES C1CCC(C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopentyl bromide
Nombre de nota 98%
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.3900g/mL
Punto de ebullición 137°C to 139°C
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H9Br
Índice de refracción 1.4881 to 1.4901
Cantidad 250 mL
Beilstein 05, 19
Gravedad específica 1.39
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopentyl bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.