missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cetona de metilo ciclopentil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15462059
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Cyclopentyl methyl ketone acts as a ligand for Suzuki coupling. Further, it reacts with benzo[1,2,5]oxadiazole 1-oxide to prepare 3-methylspiro(chinoxalin-2(3H),1'-cyclopentan)-3-amin-1,4-dioxide.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
La cetona de metil y ciclopentil actúa como ligando en el acoplamiento de Suzuki. Además, reacciona con el 1-óxido de benzo[1,2,5]oxadiazol para preparar 3-metilespiro(quinoxalina-2(3H),1′-ciclopentan)-3-amin-1,4-dióxido.

Solubilidad
Miscible con agua.

Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes, los agentes reductores, los ácidos, el ácido nítrico, el peróxido de hidrógeno y la hidracina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 6004-60-0
Fórmula molecular C7H12O
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00060799
Clave InChI LKENTYLPIUIMFG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-cyclopentyl-ethanone, cyclopentyl methyl ketone, ethanone, 1-cyclopentyl, acetylcyclopentane, cyclopentylethanone, ketone, cyclopentyl methyl, 1-cyclopentylethan-1-one, ethanone, 1-cyclopentyl-9ci, ethanone,1-cyclopentyl, methyl cyclopentyl ketone
PubChem CID 22326
Nombre IUPAC 1-ciclopentiletanona
SMILES CC(=O)C1CCCC1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cyclopentyl methyl ketone
Densidad 0.913
Punto de ebullición 151°C to 156°C
Índice de refracción 1.4435
Cantidad 250 mg
Beilstein 1853483
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 98%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado