Learn More
Cloruro de ciclopentilacetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11303596
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1122-99-2
C7H11ClO
146.61
MFCD00236031
NILLIUYSJFTTRH-UHFFFAOYSA-N
cyclopentylacetyl chloride, cyclopentaneacetyl chloride, cyclopentylacetylchloride, cylopentylacetyl chloride, acmc-1brgh, cyclopentaneacetylchloride, cyclopentylacetic chloride, cyclopentanacetyl chloride, cyclopentyl acetyl chloride, cyclopentyl-acetyl chloride
3485182
cloruro de 2-ciclopentilacetilo
ClC(=O)CC1CCCC1
1122-99-2
C7H11ClO
146.61
MFCD00236031
NILLIUYSJFTTRH-UHFFFAOYSA-N
cyclopentylacetyl chloride, cyclopentaneacetyl chloride, cyclopentylacetylchloride, cylopentylacetyl chloride, acmc-1brgh, cyclopentaneacetylchloride, cyclopentylacetic chloride, cyclopentanacetyl chloride, cyclopentyl acetyl chloride, cyclopentyl-acetyl chloride
3485182
cloruro de 2-ciclopentilacetilo
ClC(=O)CC1CCCC1
Cyclopentylacetyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de ciclopentilacetilo se utiliza como intermedio farmacéutico y en la investigación química.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad. Incompatible con bases y agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cyclopentylacetyl chloride
Densidad 1.087
Punto de ebullición 186°C
Temperatura de inflamación 71°C (160°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.4625
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1906113
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.62
Porcentaje de pureza 97%