Learn More
Cloruro de ciclopentilacetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Cyclopentylacetyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de ciclopentilacetilo se utiliza como intermedio farmacéutico y en la investigación química.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad. Incompatible con bases y agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte.
El cloruro de ciclopentilacetilo se utiliza como intermedio farmacéutico y en la investigación química.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es sensible a la humedad. Incompatible con bases y agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cyclopentylacetyl chloride |
Densidad | 1.087 |
Punto de ebullición | 186°C |
Temperatura de inflamación | 71°C (160°F) |
Olor | Pungent |
Índice de refracción | 1.4625 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3265 |
Beilstein | 1906113 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |