Learn More
Ciclopropanometanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484264
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Cyclopropanemethanol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ciclopropanometanol se utiliza como intermediario de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y cloruros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2516-33-8
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00001309
Clave InChI GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
PubChem CID 75644
Nombre IUPAC ciclopropilmetanol
SMILES OCC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropanemethanol
Punto de fusión <-60°C
Densidad 0.904
Punto de ebullición 123°C to 124°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.433
Cantidad 5 g
Número UN UN1987
Beilstein 1846846
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 98%