Learn More
Ciclopropil metil cetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10172660 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
Código de producto. 10172660
Marca: Thermo Scientific Acros 111710250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 765-43-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-43-5
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.12
Número MDL MFCD00001297
Clave InChI HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone
PubChem CID 13004
Nombre IUPAC 1-ciclopropiletanona
SMILES CC(=O)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl methyl ketone
Punto de fusión -68.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8980g/mL
Punto de ebullición 111.0°C
Temperatura de inflamación 21°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C3H5COCH3
Índice de refracción 1.4220 to 1.4260
Cantidad 25 mL
Beilstein 07,7
Fieser 01,676
Gravedad específica 0.898
Información de solubilidad Solubility in water: 185g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,chloride solvents
Viscosidad 0.65 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopropyl methyl ketone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.