Learn More
Ciclopropilmetilcetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430014
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11430014
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13540.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 765-43-5 | C5H8O | 84.118 g/mol
Cyclopropyl methyl ketone was used in the preparation of homoallylic alcohols. Acetylcyclopropane is used as an intermediate for the manufacturing pharmaceuticals, agrochemicals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclopropilmetilcetona se utilizó en la preparación de alcoholes homoalílicos. El acetilciclopropano se utiliza como intermediario para la fabricación de productos farmacéuticos, productos agroquímicos y otros compuestos orgánicos.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-43-5
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00001297
Clave InChI HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone
PubChem CID 13004
Nombre IUPAC 1-ciclopropiletanona
SMILES CC(=O)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl methyl ketone
Punto de fusión <-70°C
Densidad 0.898
Punto de ebullición 113°C to 114°C
Temperatura de inflamación 16°C (61°F)
Índice de refracción 1.424
Cantidad 25 g
Número UN UN1992
Beilstein 1633817
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 99%