Learn More
Ciclopropilmetilcetona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440014
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11440014 100 g 100 g
11430014 25 g 25 g
11450014 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11440014
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13540.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 765-43-5 | C5H8O | 84.118 g/mol
Cyclopropyl methyl ketone was used in the preparation of homoallylic alcohols. Acetylcyclopropane is used as an intermediate for the manufacturing pharmaceuticals, agrochemicals and other organic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ciclopropilmetilcetona se utilizó en la preparación de alcoholes homoalílicos. El acetilciclopropano se utiliza como intermediario para la fabricación de productos farmacéuticos, productos agroquímicos y otros compuestos orgánicos.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 765-43-5
Fórmula molecular C5H8O
Peso molecular (g/mol) 84.118
Número MDL MFCD00001297
Clave InChI HVCFCNAITDHQFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropyl methyl ketone, acetylcyclopropane, methyl cyclopropyl ketone, ethanone, 1-cyclopropyl, 1-cyclopropyl-ethanone, 1-cyclopropylethan-1-one, ketone, cyclopropyl methyl, cyclopropylmethylketone, unii-n27yy1xcfh, cyclopropylethanone
PubChem CID 13004
Nombre IUPAC 1-ciclopropiletanona
SMILES CC(=O)C1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclopropyl methyl ketone
Punto de fusión <-70°C
Densidad 0.898
Punto de ebullición 113°C to 114°C
Temperatura de inflamación 16°C (61°F)
Índice de refracción 1.424
Cantidad 100 g
Número UN UN1992
Beilstein 1633817
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclopropyl methyl ketone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cyclopropyl methyl ketone