Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles cilíndricos Al-23
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6mL
20 ml
40mL
60mL
110mL
600mL
Diámetro exterior (métrico):
20mm
30mm
35mm
40mm
50mm
85mm
Diámetro interior (métrico):
16 mm
26 mm
30 mm
36 mm
44 mm
73 mm
Altura (métrico):
30mm
40mm
50mm
60mm
75mm
150mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 26 mm |
| Material | Al-23 |
| Cantidad | 1 pieza |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Diámetro exterior (métrico) | 30mm |
| Altura (métrico) | 40mm |
| Product Type | Crisoles cilíndricos Al-23 |