Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles cilíndricos Al-23
Código de producto. 15453515
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6mL
20 ml
40mL
60mL
110mL
600mL
Diámetro exterior (métrico):
20mm
30mm
35mm
40mm
50mm
85mm
Diámetro interior (métrico):
16 mm
26 mm
30 mm
36 mm
44 mm
73 mm
Altura (métrico):
30mm
40mm
50mm
60mm
75mm
150mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15453515 110mL 50mm 44 mm 75mm cada uno
15473515 600mL 85mm 73 mm 150mm cada uno
15433515 40mL 35mm 30 mm 50mm cada uno
15443515 60mL 40mm 36 mm 60mm cada uno
15423515 20 ml 30mm 26 mm 40mm cada uno
15413515 6mL 20mm 16 mm 30mm cada uno
6 options
Código de producto. 15453515
Marca: Thermo Scientific Chemicals 032955.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 44 mm
Material Al-23
Cantidad 1 pieza
Capacidad (métrico) 110mL
Diámetro exterior (métrico) 50mm
Altura (métrico) 75mm
Product Type Crisoles cilíndricos Al-23