Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisoles cilíndricos Al-24
Código de producto. 15483515
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6mL
20 ml
40mL
60mL
110mL
225mL
600mL
Diámetro exterior (métrico):
16mm
26mm
30mm
36mm
50mm
55mm
73mm
Diámetro interior (métrico):
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Altura (métrico):
20mm
30mm
35mm
40mm
65mm
75mm
85mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15483515
Marca: Thermo Scientific Chemicals 032961.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 30 mm
Material Al-24
Cantidad 1 pieza
Capacidad (métrico) 6mL
Diámetro exterior (métrico) 16mm
Altura (métrico) 20mm
Product Type Crisoles cilíndricos Al-24