Learn More
Kartell™ Tarros cilíndricos con tapón acanalado
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
120 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Descripción
Fabricados con HDPE para una resistencia óptima en un recipiente ligero.Los tarros cilíndricos con tapa acanalada Kartell™ incluyen un tarro económico con bajo impacto medioambiental para polvos, pastas y sólidos.
- Frascos con cuello excepcionalmente ancho con inserto y tapón
- Tapón acanalado para mejorar el agarre
- A prueba de fugas
- Aptos para alimentos de acuerdo con el Reglamento Marco (CE) 1935/2004 y el Reglamento de la Comisión (UE) 10/2011
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 87 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Productos alimenticios, polvos, muestras sólidas, sustancias cremosas o semisólidas, cristales y sustancias higroscópicas |
Incluye | Tapón acanalado e inserto |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
N.° por paquete | 10/pack |
Cantidad | 1 |
Certificaciones/conformidad | CE e IVD, según el Reglamento CE 1935/2004, Reglamento CE 10/2011 |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Título del producto
Kartell™ Tarros cilíndricos con tapón acanalado >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido