Learn More
Chem-Tainer Tanque de plástico cilíndrico
Código de producto. 11786138 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
:
Capacidad: 45 l; dimensiones (diám. X Al.): 38 x 40,6 cm; material: polietileno, Grosor de pared: 47,6cm
Código de producto.
11786138 Capacidad: 45 l; dimensiones (diám. X Al.): 38 x 40,6 cm; material: polietileno, Grosor de pared: 47,6cm
1 options
Código de producto. 11786138
Marca: Chem-Tainer 0692560
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Low-profile design of the PE Cylindrical Tank allows for convenient mixing and filling.
  • Cuba gran volumen de forma baja
  • Volumen 19 a 64 l
  • Forma baja: más estable
  • Cuba gran volumen de polietileno de baja densidad LDPE
  • Tapa con trampa de acceso en opción de polipropileno PP
  • Cuba LDPE
Especificaciones
Grosor de pared 47,6 cm
Diámetro exterior (imperial) 381 mm
Tipo Tanque cilíndrico
Material Polietileno
Capacidad (imperial) 12 gal.
Capacidad (métrico) 45 L
Altura (imperial) 16 in.
Altura (métrico) 40,6 cm
N.° por paquete 1 Ea.