Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE o de vidrio
Fabricadas con núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE. Las barras agitadoras cilíndricas de PTFE Fisherbrand™ son esterilizables en autoclave.
Marca:  Fisherbrand™ 001.210.6
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11878932
  • 14.65€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
6 mm
10/paq.
Barras agitadoras de PTFE cilíndricas
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
PTFE
10 mm
Cilíndrico
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE o de vidrio > Dimensiones (diám. x L): 6 diám. x 10 L, mm