Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE o de vidrio
Fabricadas con núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE. Las barras agitadoras cilíndricas de PTFE Fisherbrand™ son esterilizables en autoclave.
Marca: Fisherbrand™ 001.145
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
8 mm | |
5/Paq. | |
Barras agitadoras de PTFE cilíndricas |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
PTFE | |
45 mm | |
Cilíndrico |
Título del producto
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE o de vidrio > Dimensiones (diám. x L): 8 x 45 mm (diám. x long.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido