Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
13 mm
20 mm
25 mm
60 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
5 mm
7 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 13 mm |
| Cantidad | 10/Pk. |
| Forma | Cylinder |