Learn More
Fisherbrand™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
13 mm
20 mm
25 mm
60 mm
Diámetro (métrico):
3 mm
5 mm
7 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Blanco |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 7 mm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Forma | Cilíndrico |
| Mostrar más |