Learn More
Cowie Technology™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. Las barras agitadoras de PTFE cilíndricas Cowie Technology™ son un agitador general muy popular para una amplia variedad de aplicaciones.
3.50€ - 11.80€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Color | Blanco |
Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
Forma | Cilíndrico |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16245721
|
Cowie Technology™
001.110.6 |
10mm | 6mm |
11.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 02-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10613161
|
Cowie Technology™
001.112 |
12 mm | 4.5 mm | N/A | ||||||
10486671
|
Cowie Technology™
001.140 |
40 mm | 8 mm | N/A | ||||||
Descripción
Proporciona acción de agitación estable. Las barras agitadoras de PTFE cilíndricas Cowie Technology™ son un agitador general muy popular para una amplia variedad de aplicaciones.
- Barra de agitación magnética estable de uso general
- Perfil liso y redondo para una amplia variedad de aplicaciones
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
Cilíndrico |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cowie Technology™ Barras agitadoras cilíndricas de PTFE