Descripción
- Incluye 18 barras agitadoras cilíndricas 2 de 10 × 6, 15 ×6; 20 × 7, 25 × 8, 30 × 8, 40 × 8, 50 × 8, 60 × 10, 80 × 10 mm
- Fabricado con PTFE con núcleo magnético Alnico V encapsulado
Especificaciones
Sí | |
Blanco | |
195 x 95 mm | |
30 mm | |
95 mm | |
PTFE (politetrafluoroetileno) |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE | |
Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& | |
18 barras agitadoras cilíndricas 2 de 10 × 6, 15 ×6; 20 × 7, 25 × 8, 30 × 8, 40 × 8, 50 × 8, 60 × 10, 80 × 10 mm | |
195 mm | |
1 unidad |
Título del producto
Cowie Technology™ Caja para barras de agitación cilíndrica de PTFE > Longitud: 195 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido