Learn More
BRAND™ Barras de agitación magnética de PTFE con forma cilíndrica
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
3 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
60 mm
70 mm
80 mm
108 mm
159 mm
Diámetro (métrico):
1,5 mm
2 mm
3 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
6 mm
8 mm
10 mm
27 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Fabricadas con PTFE
- La superficie lisa y redondeada proporciona una acción de agitación efectiva.
- Adecuado para aplicaciones universales.
Especificaciones
Especificaciones
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Forma | Cilíndrico |
| Tipo | Barra de agitación magnética |