Learn More
Tocris Bioscience™ CYM 5520
Selective S1P2 allosteric agonist
181.49€ - 722.65€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-[2-[2,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-oxoethyl]-1,6-dihydro-6-oxo-3-pyridinecarbonitrile |
---|---|
CAS | 1449747-00-5 |
Objetivo | Sphingosine-1-phosphate Receptor Agonists |
Fórmula molecular | C21H19N3O2 |
Pureza | 0.99 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18084972
|
Tocris Bioscience™
5418/10 |
10 mg |
181.49€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18054212
|
Tocris Bioscience™
5418/50 |
50 mg |
722.65€
50 miligramos |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CYM 5520 is a selective S1P2 allosteric agonist (EC50 = 0.48 μM). Selective for S1P2 receptors over a panel of 29 other receptors and transporters.Especificaciones
1-[2-[2,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-oxoethyl]-1,6-dihydro-6-oxo-3-pyridinecarbonitrile | |
Sphingosine-1-phosphate Receptor Agonists | |
0.99 |
1449747-00-5 | |
C21H19N3O2 |