Learn More
Thermo Scientific™ pMCS-Cypridina Luc Vector for Luciferase Assays
Impulsar la expresión de luciferasa de Cypridina como indicador para estudios de regulación génica utilizando vectores con un sitio de clonación múltiple (MCS) o promotor de control (CMV o TK).
Marca:  Thermo Scientific™ 16149
90.44 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12375613
  • 119.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El vector de luciferasa Thermo Scientific™ PMC-Cypridina es un plásmido de múltiples sitios de clonación diseñado para aceptar una secuencia promotora para el estudio de la regulación génica utilizando el indicador de luciferasa Cypridina luciferasa secretante de forma natural.
Los vectores de luciferasa Cypridina contienen un gen clonado del ostracod marino, Cypridina noctiluca. El gen codifica una luciferasa Cypridina bioluminiscente secretante de forma natural (62kDa), que permite medir la actividad del indicador en medios (para ensayos en tiempo real) y en lisados celulares. El vector pMCS contiene un sitio de clonación múltiple para clonar a un promotor para estudiar su potencial regulador. Los vectores de pCMV y pTK tienen el gen de la luciferasa bajo el promotor del CMV y el promotor de la timidina quinasa (TK) del virus Herpes Simplex (HSV), respectivamente. Estos vectores de expresión constitutiva pueden usarse como controles de normalización para explicar la variación experimental en combinación con otros indicadores.
Características destacadas:
  • El gen luciferasa Cypridina secretante de forma natural, optimizado para alta expresión en sistemas de mamíferos
  • El sitio de clonación múltiple (MCS) proporciona versatilidad para la transferencia de elementos reguladores de un plásmido a otro
  • El sitio de terminación de transcripción (Ter), operador de Lac (Lac O1) y el sitio de pausa transcripcional (TPS) utilizado para minimizar los antecedentes mediante la reducción de la lectura transcripcional
  • Marcadores de puromicina (Pur) y ampicilina (Amp) para la selección de fármacos en células de mamíferos y bacterias, respectivamente
  • Gran copia pUC de replicación bacteriana de ADN
  • Dos vectores de control disponibles con promotores constitutivos fuertes (CMV) o débiles (TK) para la cotransfección y normalización
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Vector de luciferasa pMCS-Cypridina
Enzimas de restricción/MCS
10 μg
Luciferasa de Cypridina
Pierce™
Vector de luciferasa
Transfección
Almacenar a entre –70 °C y –20 °C.
Puromicina
Ensayos con indicador