Learn More
Invitrogen™ Ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF
Código de producto. 10402492
Click to view available options
Tipo de célula:
Cell Lysis Buffer
Direct Cell
Direct Red Cell
For cells in culture
NF Cell
NF Direct Red Cell
Cantidad:
10 Microplacas
100 Microplacas
100 Microplates
1000 Assays
1000 ensayos
200 Assays
50 mL
Un kit
Tamaño de la unidad:
1 set
50 ml
cada uno
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. 10402492
Marca: Invitrogen™ C7026
Edge
Kit de ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
El ensayo de proliferación celular CyQUANT™ es un método altamente sensible basado en fluorescencia para cuantificar células y evaluar la citotoxicidad y la proliferación celular. Si necesita ensayos de proliferación celular más compatibles con el cribado analítico masivo, consulte nuestro kit de ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF o nuestro ensayo CyQUANT™ Direct.
Con el kit de ensayo de proliferación celular CyQUANT™, puede:
  • Medir el contenido de ADN para cuantificar directamente de 50 a 50.000 células por pocillo sin depender de la actividad metabólica
  • Comparar rápidamente varias muestras en un formato de ensayo basado en placa simple
  • Congelar y almacenar muestras de curso temporal para su posterior análisis
    Medición directa del contenido de ADN
    El componente principal del kit de ensayo de proliferación celular CyQUANT™ es CyQUANT™ GR, un colorante patentado que muestra una fuerte mejora de la fluorescencia cuando se une a ácidos nucleicos. Con este colorante, se puede medir el contenido de ADN de una muestra y compararlo con los patrones cuantificando directamente toda la población celular dentro de un amplio rango de detección lineal. Este método ofrece una mayor precisión en los ensayos de citotoxicidad o proliferación celular metabólicos que pueden verse afectados por cambios celulares que no se relacionan con el número de células.
    Comparación rápida de varias muestras
    El kit de ensayo de proliferación celular CyQUANT™ requiere una cantidad mínima de tiempo de manipulación. Basta con extraer los medios de cultivo, congelar y lisar las células y, a continuación, leer la fluorescencia en un lector de microplacas estándar con un filtro de fluoresceína.
    Almacenamiento de muestras para su posterior análisis
    Debido a que las células están congeladas, las muestras pueden almacenarse durante un máximo de 4 semanas y procesarse en lotes, lo que permite la comparación directa de muestras tomadas en diferentes momentos.
    Componentes del kit
    El kit incluye colorante CyQUANT™ GR y tampón de lisis celular en cantidades suficientes para llevar a cabo 1000 ensayos en volúmenes adecuados para la detección por fluorescencia en microplacas. El kit también contiene ADN λ de bacteriófagos para utilizarse como un estándar de referencia para la calibración de ensayos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Permeabilidad celular Impenetrable en células
    Tipo de célula For cells in culture
    Color Verde
    Contenido y almacenamiento Contiene colorante CyQUANT™ GR, tampón de lisis celular y ADN de bacteriófago λ.
    Descripción Ensayo de proliferación celular CyQUANT™, para células en cultivo
    Método de detección Fluorescente
    Para utilizar con (aplicación) Ensayo de proliferación
    Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
    Tipo de producto Ensayo de proliferación celular
    Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
    Emission 520 nm
    Excitation Wavelength Range 480 nm
    Formato Placa de 96 pocillos
    Línea de productos CyQUANT
    Cantidad 1000 ensayos
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Excitación/emisión 480/520