Learn More
Invitrogen™ Ensayo de proliferación celular CyQUANT™ NF
Descripción
Since the amount of DNA in cells is highly regulated, methods to detect DNA content offer improved accuracy over metabolism-based cellular proliferation or cytotoxicity assays, which can be affected by cell changes that are unrelated to cell number. CyQUANT cell proliferation assays use cell-permeant, DNA-binding dyes that enhance fluorescence when bound to nucleic acids to measure cellular DNA content. The resulting fluorescent signal can be compared to standards to determine cell number, enabling fast and sensitive microplate assays to measure cell proliferation and cytotoxicity.
Entre las características del ensayo de proliferación de células CyQUANT™ Direct se incluyen las siguientes:
Rápido y cómodo, con un amplio rango dinámico
El ensayo CyQUANT™ Direct es un ensayo de citotoxicidad y proliferación basada en fluorescencia para lectores de microplacas con un rango de detección lineal de menos de 100 a 20.000 células por igual en la mayoría de los tipos de células. El formato homógeno que no requiere lavado y el rápido protocolo de adición y lectura de mezcla hace que el ensayo CyQUANT™ Direct sea ideal para aplicaciones de HTS. El ensayo puede realizarse en una hora, sin lavados, lisis celular ni equilibrados de temperatura. La señal es estable durante varias horas, lo que permite el flujo de trabajo adicional de conveniencia.
Cómo funciona
El ensayo CyQUANT™ Direct se basa en un tinte fijador de ADN junto con un reactivo de tinte enmascarador. El ADN celular es altamente regulado y las estimaciones de los números de células de DN son muy precisas. La tinción mediante bloques de las células muertas o las células con membranas de células comprometidas hace que se solo se tiñan las células sanas. El ensayo CyQUANT™ Direct, por lo tanto, mide la proliferación, así como la integración de membranas, otra medición del estado de las células. Los usuarios de ensayos metabólicos del estado celular celular pueden comparar fácilmente los datos históricos con los resultados del ensayo CyQUANT™ Direct, ya que se ha demostrado que los ensayos de concordancia sobre metabolismo o energía (ATP) son excelentes. Además, permite el multiplexing con sondas fluorescentes de distintos espectros o kits de ensayos de luminiscencia debido a que las células no se lisan. Además, la señal fluorescente permite al usuario cambiar entre los lectores de placas HTS y HCS si los ensayos de multiplex requieren diferentes plataformas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Direct Cell |
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | • 0,5 ml de tinción™ directa de ácido nucleico CyQUANT (componente A) • 2,5 ml de™ supresor directo de fondo CyQUANT I (componente B) Guarde a 2°C a 25°C. Desecar y proteger de la luz. |
| Entorno de cultivo | Cultivo celular en suspensión, cultivo celular adherente |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de proliferación |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas, espectrofotómetro, microscopio, lector de HTS, Espectrofotómetro, Microscopio, Lector HTS |
| Tipo de producto | Ensayo de proliferación celular |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Emission | Visible |
| Mostrar más |