Learn More
Invitrogen™ CyQUANT™ MTT and XTT Cell Viability Assays
Código de producto. 10124622
Click to view available options
Tipo de colorante:
Otras etiquetas o colorantes
XTT
Emission:
450, 660
570
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 10124622
Marca: Invitrogen™ V13154
CyQUANT MTT and XTT Cell Viability assays are colorimetric microplate assays for accurate assessment of cell health, proliferation, and cytotoxicity. CyQUANT MTT is a well-established assay, while CyQUANT XTT offers improved performance and continuous measurement without cell lysis or solubilization.
CyQUANT MTT and XTT Cell Viability assays are colorimetric microplate assays used to measure the metabolic activity of cells, which is an indicator of cell viability, proliferation, and cytotoxicity. CyQUANT MTT and XTT function as cell health indicators by using the cellular redox potential of live cells to convert a tetrazolium-based salt reagent, MTT or XTT, to a brightly colored formazan product. The absorbance of the formazan can be measured using a microplate reader and correlates with the number of metabolically active cells to quantitively measure cell viability and proliferation.
MTT es un reactivo establecido que se utiliza frecuentemente para determinar el número de células en diversas aplicaciones. Las células vivas reducen el MTT a un producto de formazán fuertemente pigmentado. Después de la solubilización, la absorbancia del formazán puede medirse con un lector de absorbancia para microplacas; no es necesario emplear un fluorómetro.
  • Este kit proporciona un paquete completo para realizar un ensayo de recuento celular que puede detectar desde 2000 hasta 250.000 células en función del tipo de célula y las condiciones.
  • El práctico envasado de los reactivos reduce los residuos y el protocolo detallado permite ahorrar un tiempo muy valioso.
Análisis celular, viabilidad y recuento celular, recuento celular, viabilidad y crioconservación, cultivo celular, proliferación celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, producción de imágenes celulares, ensayos de toxicología celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, detección de alto contenido (HCS), ensayos de ADME/Tox basados en objetivos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente. El kit proporciona una cantidad suficiente de material para realizar aproximadamente 1000 ensayos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Mammalian Cells
Contenido y almacenamiento Almacenar a 2-8 °C y proteger de la luz.
Método de detección Colorimétrico
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad, Proliferation Assay, Cytotoxicity Assay
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas
Tipo de producto Ensayo de viabilidad celular
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Emission 570
Formato Placa de 96 pocillos
Línea de productos CyQUANT
Cantidad 1000 Assays
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.