Learn More
Agilent BioTek Cytation C10 Confocal Imaging Reader
The BioTek Cytation C10 confocal imaging reader combines automated confocal and widefield microscopy with conventional multi-mode microplate reading. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
en la oferta
Especificaciones
Agitación | Lineal, orbital, doble orbital |
---|---|
Intervalo de concentración de CO2 | Intervalo: De 0 a 20 % (CO2); de 1 a 19 % (O2), con controlador de gas opcional |
Intervalo de concentración de O2 | Del 1 al 19 % con controlador de gas opcional |
Intervalo de absorbencia | de 230 nm a 999 nm |
Exactitud | Precisión de OD <1 % (a 3 OD) |
Descripción
The BioTek Cytation C10 confocal imaging reader combines automated confocal and widefield microscopy with conventional multi-mode microplate reading. The patented design gives exquisite resolution and optical sectioning capabilities for many sample types. Components include a Hamamatsu scientific CMOS (sCMOS) camera, Olympus objectives, and laser-based illumination, that deliver high-quality images.
Cytation C10 includes widefield fluorescence, brightfield and phase contrast optics. The variable bandwidth monochromator-based multi-mode plate reading is based on the proven design of the Agilent BioTek Synergy products. Environmental controls, 3D viewer, and Gen5 IVD software enable high-quality results for many applications in the clinical laboratory. The system delivers affordable confocal to every laboratory.
Especificaciones
Lineal, orbital, doble orbital | |
Del 1 al 19 % con controlador de gas opcional | |
Precisión de OD <1 % (a 3 OD) | |
Absorbancia UV Vis, intensidad de fluorescencia, luminiscencia | |
2 jeringas opcionales | |
Monocromador de 4 nm (de 230 a 285 nm), 8 nm (>285 nm) | |
Software lector de imágenes y lector de microplacas Gen5. Seguridad Gen5 para conformidad con 21 CFR Parte 11 (opcional). Software Gen5 Image+ e Image Prime disponible para el análisis completo de imágenes (opcional) | |
122 lb | |
27 in | |
CE and TUV marked. RoHS compliant. | |
Fuente de alimentación externa para instrumentos de 250 W, 24 VCC, compatible con 100-240 VCA (a 50-60 Hz) | |
100/240 V |
Intervalo: De 0 a 20 % (CO2); de 1 a 19 % (O2), con controlador de gas opcional | |
de 230 nm a 999 nm | |
Fluorescencia de 7 décadas >6 décadas de luminiscencia de 0 a 4 OD | |
De 5 a 1000 µl en incrementos de 1 µl (opcional con inyectores) | |
Monocromador: placas de 6 a 384 pocillos. Placas de 6 a 1536 pocillos para adquisición de imágenes | |
Flash de xenón | |
Incubación de 4 zonas a 45 °C con control de condensación | |
53,3 kg | |
68,6 cm | |
12 meses | |
50/60 Hz |