Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de sal sódica de citidina-5'-difosfocolina
Producto intermedio en la síntesis de fosfatidilcolina; también es un inhibidor de la fosfolipasa
62.60€ - 216.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 33818-15-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H25N4NaO11P2 |
Peso molecular (g/mol) | 510.31 |
Número MDL | MFCD00150508 |
Clave InChI | YWAFNFGRBBBSPD-OCMLZEEQSA-M |
Sinónimo | citicolinesodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium, cdp-choline sodium, citicoline, sodium, cdp-choline, sodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt dihydrate, cytidine-5'-diphosphocholine monosodium salt, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-amino-2-oxo-1-pyrimidinyl-3,4-dihydroxy-2-oxolanyl methoxy-oxidophosphoryl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-azanyl-2-oxidanylidene-pyrimidin-1-yl-3,4-bis oxidanyl oxolan-2-yl methoxy-oxidanidyl-phosphoryl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate |
PubChem CID | 46738085 |
Nombre IUPAC | sodio;fosfato de[(2S,3R,4S,5S)-5-(4-amino-2-oxopirimidina-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] 2-(trimetilazaniumil) etilo |
SMILES | [Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15456239
|
Thermo Scientific Chemicals
J64161.09 |
10 g |
62.60€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15466239
|
Thermo Scientific Chemicals
J64161.14 |
25 g |
123.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15476239
|
Thermo Scientific Chemicals
J64161.18 |
50 g |
216.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt hydrate acts as a neuroprotective agent in situations of hypoxia and ischemia. It is used as biosynthetic intermediate of membrane phospholipids. It is a cerebral vasodilator and inhibits PLA2 activation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl hidrato de sal sódica citidina-5′-difosfocolina actúa como agente neuroprotector en situaciones de hipoxia e isquemia. Se utiliza como intermedio biosintético de fosfolípidos de membrana. Es un vasodilatador cerebral e inhibe la activación de la PLA2.
Solubilidad
Soluble en agua (100 mg/ml).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Identificadores de productos químicos
33818-15-4 | |
510.31 | |
YWAFNFGRBBBSPD-OCMLZEEQSA-M | |
46738085 | |
[Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O |
C14H25N4NaO11P2 | |
MFCD00150508 | |
citicolinesodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium, cdp-choline sodium, citicoline, sodium, cdp-choline, sodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt dihydrate, cytidine-5'-diphosphocholine monosodium salt, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-amino-2-oxo-1-pyrimidinyl-3,4-dihydroxy-2-oxolanyl methoxy-oxidophosphoryl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-azanyl-2-oxidanylidene-pyrimidin-1-yl-3,4-bis oxidanyl oxolan-2-yl methoxy-oxidanidyl-phosphoryl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate | |
sodio;fosfato de[(2S,3R,4S,5S)-5-(4-amino-2-oxopirimidina-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] 2-(trimetilazaniumil) etilo |
Especificaciones
Cytidine-5'-diphosphocholine sodium salt hydrate | |
Blanco | |
MFCD00150508 | |
citicolinesodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium, cdp-choline sodium, citicoline, sodium, cdp-choline, sodium, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt, cytidine 5'-diphosphocholine sodium salt dihydrate, cytidine-5'-diphosphocholine monosodium salt, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-amino-2-oxo-1-pyrimidinyl-3,4-dihydroxy-2-oxolanyl methoxy-oxidophosphoryl 2-trimethylammonio ethyl phosphate, sodium 2s,3r,4s,5s-5-4-azanyl-2-oxidanylidene-pyrimidin-1-yl-3,4-bis oxidanyl oxolan-2-yl methoxy-oxidanidyl-phosphoryl 2-trimethylazaniumyl ethyl phosphate | |
YWAFNFGRBBBSPD-OCMLZEEQSA-M | |
sodio;fosfato de[(2S,3R,4S,5S)-5-(4-amino-2-oxopirimidina-1-il)-3,4-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforil] 2-(trimetilazaniumil) etilo | |
46738085 | |
Polvo |
33818-15-4 | |
C14H25N4NaO11P2 | |
4110040 | |
Soluble in water (100mg/ml). | |
[Na+].C[N+](C)(C)CCOP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(N)=NC1=O | |
510.31 | |
510.31 (Anhydrous) |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 251-689-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only