Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citidina, 99 %
Código de producto. p-7076508
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
Código de producto. 11463973
Marca: Thermo Scientific Chemicals A10261.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Se utiliza para sintetizar inhibidores enzimáticos, agentes antivirales y agentes anticancerosos. También se usa como componente de los ácidos nucleicos.
Cytidine is used to synthesize enzyme inhibitors, antiviral agents, and anticancer agents. And also used as constituent of nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-46-3
Fórmula molecular C9H13N3O5
Peso molecular (g/mol) 243.22
Número MDL MFCD00006545
Clave InChI UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytidine
Punto de fusión ∼215°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 10 g
Beilstein 89173
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo