Learn More
Citidina, base libre, Thermo Scientific™
Product Code. 15845118 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Unit Size:
100 g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15845118
Brand: Thermo Scientific J14060.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Cytidine
CAS 65-46-3
Punto de fusión ∼215°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C9H13N3O5
Número MDL MFCD00006545
Cantidad 100 g
Beilstein 89173
Sinónimo cytidine, cytosine riboside, 1-beta-d-ribofuranosylcytosine, 1beta-ribofuranosylcytosine, 4-amino-1-beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone, beta-d-ribofuranoside, cytosine-1, 1-beta-ribofuranosylcytosine, cytidin, zytidin, 4-amino-1beta-d-ribofuranosyl-2 1h-pyrimidinone
Clave InChI UHDGCWIWMRVCDJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)C1OC(CO)C(O)C1O
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 243.22
PubChem CID 6175
ChEBI CHEBI:17562
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.