Learn More
Cytochrome C From Horse Heart MP Biomedicals
Código de producto. 11463430
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
CAS 9007-43-6
Fórmula molecular C40H48FeN6O6S4
Peso molecular (g/mol) 892.94
Número MDL MFCD00130890
Clave InChI UMUOLVQYJUIZKD-RHANTFMNSA-L
Sinónimo cytochrome c, 3-7,12-bis 1-2-amino-3-methylamino-3-oxopropyl sulfanylethyl-18-2-carboxyethyl-3,8,13,17-tetramethylporphyrin-21,23-diid-2-yl propanoic acid; iron 2+
PubChem CID 16057918
Nombre IUPAC Ácido 3-[8,13-bis[1-[2-amino-3-(metilamino)-3-oxopropil]sulfaniletil]-18-(2-carboxietil)-3,7,12,17-tetrametilporfirin-21,24-diid-2-il]propanoico;hierro(2+)
SMILES CC(SC(=O)[C@@H](N)CS)C1=C(C)\C2=C\C3=C(C(C)SC(=O)[C@@H](N)CS)C(C)=C4CC5N=C(\C=C6/N([Fe++]N34)\C(=C/C1=N2)C(C)=C6CCC(O)=O)C(CCC(O)=O)=C5C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytochrome C
Nombre de nota From Horse Heart
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 12000