Learn More
Cytiva Microportadores Cytodex 1 Gamma
Microportador para uso general en polvo seco esterilizado.
Marca: Cytiva 17548701
1140.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24331" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cytodex 1 Gamma está diseñado mediante la sustitución de una matriz de dextrano reticulado con grupos N, N-dietilaminoetil (DEAE) cargados positivamente distribuidos por toda la matriz.
- Peso seco de los microportadores: 4,3 × 106
- Peso seco del área de la superficie: 0,44 m2/g
Especificaciones
Las aplicaciones incluyen la producción de grandes cantidades de células, virus y productos celulares recombinantes (por ejemplo, interferón, enzimas, ácidos nucleicos, hormonas), estudios de adhesión celular, diferenciación y función celular, sistemas de cultivo de columna de perfusión, estudios de microscopía, recolección de células mitóticas, aislamiento de células, estudios de membrana, almacenamiento y transporte de células, ensayos que implican transferencia celular y estudios sobre el aumento de compuestos etiquetados | |
30 g |
Título del producto
Cytiva Microportadores Cytodex 1 Gamma > 300 g
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido