Learn More
Cytiva Cytodex 3 Gamma Microcarriers
The microcarrier of choice for cells that are difficult to culture in vitro - particularly for cells with an epithelial-like morphology.
Marca: Cytiva 17548802
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cytodex 3 Gamma está diseñado mediante el acoplamiento químico de una capa delgada de colágeno porcino desnaturalizado tipo 1 a la matriz de dextrano entrecruzada.
- Como la capa superficial de colágeno puede ser digerida por una variedad de enzimas proteolíticas, la recolección de dichas células de los microportadores puede realizarse con una alta viabilidad celular y la integridad de la membrana.
- Esta característica de Cytodex 3 Gamma es beneficiosa en el desarrollo de protocolos de subcultivo en serie para ampliar los volúmenes de cultivo.
Especificaciones
Las aplicaciones incluyen la producción de grandes cantidades de células, virus y productos celulares recombinantes (por ejemplo, interferón, enzimas, ácidos nucleicos, hormonas), estudios de adhesión celular, diferenciación y función celular, sistemas de cultivo de columna de perfusión, estudios de microscopía, recolección de células mitóticas, aislamiento de células, estudios de membrana, almacenamiento y transporte de células, ensayos que implican transferencia celular y estudios sobre el aumento de compuestos etiquetados | |
300 g |