missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin, HMW Antibody (DE-SQ), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18690628 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18690628 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18690628

Marca: Novus Biologicals NBP308718PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin, HMW Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin, HMW in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin, HMW
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon DE-SQ
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CK-2P, cytokeratin 2, Cytokeratin-2P, HUMCYT2A, K2P, K76, keratin 76, keratin, type II cytoskeletal 2 oral, Keratin-76, KRT2Bcytokeratin-2P, KRT2Pkeratin 2p, KRT76, Type-II keratin Kb9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Cytoskeletal fraction prepared from human gingiva by detergent/salt extraction (Uniprot: Q01546)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51350
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.