Learn More
Cytiva Cytopore 2
Código de producto. 11300002 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 g
Tamaño de la unidad:
20 g
Código de producto. 11300002
Marca: Cytiva 17127101
Especificaciones
Descripción Microportadores Cytopore 2
Para utilizar con (aplicación) Diseñado principalmente para su uso en sistemas de cultivo en suspensión para el crecimiento de células diploides adherentes que requieren una mayor carga superficial y la producción de proteínas recombinantes
Tratamiento de superficie Intercambiador DEAE hidrofílico, carga positiva
Material Celulosa de algodón entrecruzada
Tamaño de partículas (métrico) 230 μm, esférico
Cantidad 20 g