Learn More
Econix™ Contenedores citoestáticos/citotóxicos Bio-bins™
GREENER_CHOICE
Utilice los contenedores citoestáticos/citotóxicos Econix™ Bio-bins™ de 30 l para eliminar los residuos citotóxicos/ciostáticos.Los contenedores cuentan con una tapa y asas integradas, una estructura resistente al agua y un diseño plano plegable con un uso eficiente del espacio.
105.00€ - 286.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UN3291
Tipo de tapón Temporal y permanente
Color Morado
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Para residuos citotóxicos y citoestáticos
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12913675
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Econix™
BEXBB1PL
1 L
179.00€
paquete de 100
12943675
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Econix™
BEXBB5PL
5 L
286.00€
paquete de 100
12963665
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Econix™
BEXBBPIP6PL
6 L
142.00€
paquete de 40
12993675
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Econix™
BEXBB30PL
30 L
105.00€
paquete de 10
Descripción
Descripción
  • Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
  • 96 % no plástico
  • Construcción rígida y resistente al agua
  • Tapa integrada a prueba de fugas
  • Para uso no punzante
  • Aprobación UN 3291
Especificaciones
Especificaciones
UN3291
Morado
Para residuos citotóxicos y citoestáticos
Temporal y permanente
Esterilizable en autoclave
Recipiente de residuos no punzantes