Learn More
Invitrogen™ CytoTune™ EmGFP Sendai Fluorescence Reporter
El indicador de fluorescencia CytoTune™ EmGFP Sendai le ayuda a determinar si las partículas Sendai que se utilizan en todos los kits de reprogramación CytoTune™-iPS Sendai pueden transducirse en un tipo de célula dado antes de que usted pase a uno de estos kits.
Marca: Invitrogen™ A16519
451.25 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00640kg
Descripción
Este vector expresa el gen Aequorea victoria EGFP de próxima generación, codificando la proteína fluorescente verde esmeralda (EmGFP). La célula expresará el EmGFP, que es brillante, fotoestable e ideal para probar la transducción.
El indicador de fluorescencia CytoTune™ EmGFP Sendai permite una mejor comprensión de cómo los kits de reprogramación originales CytoTune™-iPS Sendai y el nuevo kit de reprogramación CytoTune™-iPS 2.0 Sendai transduce varios tipos de células. La partícula Sendai entra en una célula a través de su proteína de envoltura HN que reconoce el ácido siálico y se expresa ampliamente en las células de mamíferos, lo que permite que el virus Sendai se dirija a una amplia gama de tipos de células. Los vectores del virus Sendai no entran en el núcleo, evitando así cualquier fase de ADN, ya que el genoma viral permanece como ARN en el citoplasma.
Especificaciones
Indicador Sendai | |
GFP (EmGFP) | |
Virus Sendai | |
CytoTune™ | |
Líquido |
GFP (EmGFP) | |
1 tubo, almacenar (a -68 °C a -85 °C). | |
Patentado | |
1 paq. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.